Learn More
Buerkle™ Durchflussmesser PP
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussratenbereich:
5 bis 120 LPM
5 bis 90 LPM
Material:
PVDF
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messung nach dem Turbinenradprinzip
- Verschiedene Versionen für viele verschiedene Anwendungen
- Automatische Einschaltung bei Flusserkennung
- Messgenauigkeit ±1 %, einfache Neukalibrierung
- Langlebige Lithiumbatterie
- Für den Einsatz bei bis zu 4 bar (20 °C)
- Viskositätsbereich 0,8-40 mPas
- Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
- Hinweis:
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Anschlüsse | G 1-1/4 in. |
| Flussratenbereich | 5 bis 120 LPM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hochaggressive Flüssigkeiten wie Chlor, Bleiche, Nitronsäure, Schwefelsäure |
| Material der Innenteile | Polypropylen, Hastelloy, C4/FKM |
| Material | PVDF |
| Temperatur (metrisch) | –10 °C bis +50 °C |