Learn More
Buerkle™ Durchflussmesser PP
Artikelnummer. p-8011235 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Flussratenbereich:
5 bis 120 LPM
5 bis 90 LPM
Material:
PVDF
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussratenbereich Material unitSize
11941611 5 bis 90 LPM Polypropylen 1 Stück
11951611 5 bis 120 LPM Polypropylen 1 Stück
11961611 5 bis 120 LPM PVDF 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11941611
Marke: Buerkle™ 57000111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Zylinder- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien
  • Messung nach dem Turbinenradprinzip
  • Verschiedene Versionen für viele verschiedene Anwendungen
  • Automatische Einschaltung bei Flusserkennung
  • Messgenauigkeit ±1 %, einfache Rekalibrierung
  • Langlebige Lithiumbatterie
  • Für den Einsatz bis max. 4 bar (20 °C)
  • Viskositätsbereich 0,8 bis 40 mPas
  • Temperatur -10 °C bis +50 °C
  • Bitte beachten Sie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 1 %
Nenndruck 4 bar (20 °C)
Anschlüsse G 1 in.
Flussratenbereich 5 bis 90 LPM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Heizöl, Diesel, Salzsäure, Natriumhydroxid
Material der Innenteile Polypropylen, Hastelloy, C4/FKM
Material Polypropylen
Kennwerte der Stromversorgung Langlebige Lithiumbatterie
Temperatur (metrisch) –10 °C bis +50 °C
Viskosität 0,8 bis 40 mPa