Learn More
Hamilton™ 31 Gauge, Kel-F Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Artikelnummer. 11510162
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
31 G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
11510162 31 G 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 11510162
Marke: Hamilton™ 775022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Kel-F-Hub-Nadeln (KF) sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 31 Gauge erhältlich.
Datenblatt
  • Gauge – 31 Gauge
  • Spitzentyp – 2, 3 oder 4
  • Nadellänge – Individuelle Nadellänge
  • Autoklavierbar – Ja
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
  • Nabe – Kel-F
Spezifikation
Kanülen-Gauge 31 G
Produkttyp Kel-F Hub Nadel