Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit Weichlotnaht, 315 mm Durchmesser x 55 mm Höhe
Artikelnummer. 11745368
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
50 μm
75 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
200 μm
2 mm
250 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
4.5 mm
500 μm
5 mm
5.6 mm
560 μm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11745368
Marke: Linker Industrietechnik™ 553.155.222024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Edelstahl verfügen über Weichlotnähte und eine innere Höhe von 55 mm sowie einem Durchmesser von 315 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 55 mm
  • Durchmesser: 315 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 80 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 55 mm
Außendurchmesser (metrisch) 315mm
Mesh Material Edelstahl