Learn More
Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-HPLC-Kapillarschläuche
Artikelnummer. 10370965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
30 cm
40 cm
50 cm
50 cm
100 cm
Innendurchmesser (metrisch):
0,127 mm
0,127 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,25 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10370965
Marke: Thermo Scientific™ U127
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie gereinigte, polierte, passivierte und sofort gebrauchsfertige Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für HPLC.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für Ultrahochdruck-Anwendungen. Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen gewährleisten Verbindungen mit minimalem Totvolumen. Sie sind gereinigt, poliert, passiviert und somit sofort gebrauchsfertig. Der Gebrauch dieser Schläuche für biologische Proben wird nicht empfohlen.
  • Geeignet für Ultrahochdruck-Anwendungen
  • Breite chemische Kompatibilität
  • Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen zur Verringerung von Verbindungen mit Totvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit HPLC
Typ Kapillarschlauch
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,007 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,18 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3,937 in.
Gesamtlänge (metrisch) 10 cm
Material Edelstahl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.