Learn More
Masterflex™ T-Reduzierstück mit Schottverschraubung, Edelstahl 316
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll x 1/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 316
- Ideal für Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 psi)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (316) |
| Zur Verwendung mit | 1/4 Zoll x 1/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringem Druck |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll x 1/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser |
| Anschlussgröße | 3/32 Zoll Öffnung; 1-5/16 x 17/32 Zoll. |
| Form | T-Form |
| Produkttyp | Reduzierstück |