Learn More
Sampling Systems™ 316 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Zwei robuste Griffe
- Eng anliegender Einbaudeckel mit Griff
- Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
- Kippklammern und Dichtungen ist optionales Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Produkttyp | Aufbewahrungsbehälter |
| Verschlusstyp | Versenkter Deckel |
| Kapazität (metrisch) | 30 l |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 445 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 300 mm |