Learn More
Sartorius™ BF4 Blotting-Papier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. 10357781 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
580 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10357781 580 mm 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 10357781
Marke: Sartorius™ FT2520580600K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximale Absorption und maximaler Cellulosegehalt dank hochreiner Baumwoll-Linters. Da sie keine Zusatzstoffe enthalten, werden Interferenzen während des Transfers vermieden, was sie ideal für die Kombination mit Nitrozellulose-Blottingmembranen macht.
  • Aus hochreinen Baumwolllinters für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots
  • Keine Zusatzstoffe bedeutet keine Interferenzen während des Transfers
  • Lieferung in Blättern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 580 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Farbe Weiß
Menge 50/Packung
Material Baumwolllinter mit einem Alpha-Zellulose-Gehalt
Dicke 0,76 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Sekretesspolicy.