Learn More
Beckman Coulter Life Sciences 3400er Serie Hochdruckdiffusor
Artikelnummer. 31777212 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
3/8 in. Barb
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
31777212 3/8 in. Barb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777212 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. 208073212
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Teil des MET ONE Facility Monitoring System.
  • 3400er Serie Hochdruckdiffusor für Druckgasleitungstests
  • Durchflussrate 50 l/min, 1,77 CFM
  • 3/8 in. Barb-Verbindung
Spezifikation
Produkttyp Hochdruckdiffusor
Displaytyp Keine
Anschlusstyp 3/8 in. Barb
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Analysator