Learn More
Applied Biosystems™ 3500/3500xL Sequenzierungsstandards, BigDye™ Terminator v1.1
Artikelnummer. 12010860 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12010860 4 Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12010860 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4404314
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Das Kit enthält vier DNA-Röhrchen einer bekannten Sequenz mit 1200 Basen, die mit BigDye® Terminator v1.1 hergestellt wurde. Jedes Röhrchen ist für eine Spektralkalibrierung/Leistungsprüfung und/oder eine Kontrollsequenzierung auf den Applied Biosystems Genanalysatoren der Serie 3500 konzipiert.
Die in der Zubereitung enthaltene DNA wurde lyophilisiert, um die Stabilität zu maximieren. Die beiden in diesem Kit verwendeten hydrolytischen Enzyme Shrimp-Alkaline-Phosphatase und Exonuklease I, entfernen überschüssige dNTPs und Primer effektiv.
Das BigDye® Terminator Sequenzierungs-Standardkit enthält vier Röhrchen, von denen jedes genug DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basen enthält, die mit BigDye® hergestellt wurde
Bestellinformation
4 Magazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält vier Röhrchen mit DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basen, die mit BigDye™ Terminator v1.1 hergestellt wurde. Jedes Röhrchen ist für eine Spektralkalibrierung⁄Leistungsprüfung und⁄oder eine Kontrollsequenzierung auf den Applied Biosystems Genanalysatoren der Serie 3500 konzipiert. Bei –15 bis –25 °C lagern.
Probentyp DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Marker oder Farbstoff ROX, TAMRA™, Rhodamin 110, Rhodamin 6G
Produktlinie BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Sequenzierungsstandards
Menge 4 Röhrchen
Versandbedingung Trockeneis