Learn More
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v1.1 Dx
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Das Kit enthält vier Röhrchen mit DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basenpaaren, die mit BigDye® Terminator v1.1 hergestellt wurde. Jedes Röhrchen kann eine Spektralkalibrierung/Leistungsprüfung und/oder eine Kontrollsequenzierung auf den Applied Biosystems 3500 Dx Serie Genanalysatoren durchführen.
Sequencing Standard, BigDye Terminator v1.1 Dx, consists of four tubes, each of which contains DNA of a known 1,200 base pair sequence prepared with BigDye Terminator v1.1. Sufficient DNA is included to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on an Applied Biosystems Dx genetic analyzer. The DNA preparation has been lyophilized to maximize stability.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das Kit enthält vier Röhrchen mit DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basenpaaren, die mit BigDye™ Terminator v1.1 hergestellt wurde. Jedes Röhrchen kann eine Spektralkalibrierung/Leistungsprüfung und/oder eine Kontrollsequenzierung auf den Applied Biosystems 3500 Dx Serie Genanalysatoren durchführen. Bei -15 bis -25 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Marker oder Farbstoff | ROX, TAMRA™, Rhodamin 110, Rhodamin 6G |
| Produktlinie | BigDye™ Terminator |
| Produkttyp | 3500 Dx Serie Sequenzierungsstandard |
| Menge | 4 Kalibrierungs-/Kontrollläufe |
Nur für Forschungszwecke