Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Artikelnummer. 15958826 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Array
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15958826 1 Array 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15958826 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4404688
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Ambient, 1 Array mit 24 Kapillaren
Hochfrequenz-Identifikationstag ist in den Rahmen integriert, um kritische Durchlaufinformationen nachzuverfolgen, die dann auf der Software-Übersichtsseite gemeldet werden.
These internally uncoated 50-cm capillaries are supplied in assemblies of 24 capillaries per array, with a built-in frame for easy installation. Radio frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections in Dx mode.
This product is intended for in vitro diagnostic use on the 3500xL Dx Genetic Analyzer and is not validated for use with other systems or applications. Refer to the 3500 Dx Genetic Analyzer User Guide for further details.
Diese intern unbeschichteten 50-cm-Kapillaren werden in vorgefertigten Sets mit 24 Kapillaren pro Array mit einem integrierten Rahmen zur einfachen Installation geliefert.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapillarlänge 50 cm
Inhalt und Lagerung Umgebung, 1 Array mit 24 Kapillaren
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp 3500xL Dx Genanalysator
Menge 1 Array
Versandbedingung Raumtemperatur
Für In-vitro-Diagnostik