Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Ambient, 1 Array mit 24 Kapillaren
These internally uncoated 50-cm capillaries are supplied in assemblies of 24 capillaries per array, with a built-in frame for easy installation. Radio frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections in Dx mode.
This product is intended for in vitro diagnostic use on the 3500xL Dx Genetic Analyzer and is not validated for use with other systems or applications. Refer to the 3500 Dx Genetic Analyzer User Guide for further details.
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Spezifikation
| Kapillarlänge | 50 cm |
| Inhalt und Lagerung | Umgebung, 1 Array mit 24 Kapillaren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Produkttyp | 3500xL Dx Genanalysator |
| Menge | 1 Array |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Für In-vitro-Diagnostik
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.