Learn More
Skytec™ 3530V – P3 Einweg-Atemschutzmaske mit Ventil, vorgeformter Becherform
Alle ansehen Skytec ProdukteBeschreibung
- Leichte, becherförmige Atemschutzmaske
- Vierpunkt-Kopfbandverstellung
- Der vorgeformte Nasensteg macht regelmäßige Anpassungen überflüssig.
- Elektrostatische Filtermedien
- Weiches, elastisches Material
- Innendichtung aus PVC-Schaum
- Entspricht EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
- Das flache Ausatemventil trägt zur Reduzierung von Wärme- und Feuchtigkeitsstau bei.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 20 |
| Zertifizierung/Konformität | CE III, UKCA, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Becher/geformt |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Mehrzweck-Atemschutzmaske |
| Größe | Einheitsgröße |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Mehr anzeigen |