Learn More
RETSCH 360°-Bodensieb aus Edelstahl für SR 200/SR 300 Schlagkreuzmühlen
Artikelnummer. 10191161 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
80 μm
1mm
0,12mm
1,25mm
1,5 mm
200 μm
2mm
250 μm
3mm
4mm
500 μm
5mm
6mm
0,75mm
8mm
10mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10191161
Marke: RETSCH 02.407.0028
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 200 μm
Typ Ringsiebe
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) SR200/SR300 Rotorschlagmühlen