Learn More
RETSCH 360°-Bodensieb aus Edelstahl für SR 200/SR 300 Schlagkreuzmühlen
Artikelnummer. 10394191 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
80 μm
1mm
0,12mm
1,25mm
1,5 mm
200 μm
2mm
250 μm
3mm
4mm
500 μm
5mm
6mm
0,75mm
8mm
10mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10394191 0,75mm 1 Stück
10778781 80 μm 1 Stück
10517221 0,12mm 1 Stück
10242401 250 μm 1 Stück
10557791 500 μm 1 Stück
10191161 200 μm 1 Stück
10262401 1,25mm 1 Stück
10597981 1,5 mm 1 Stück
10354481 10mm 1 Stück
10354241 1mm 1 Stück
10314341 3mm 1 Stück
10161261 2mm 1 Stück
10420263 4mm 1 Stück
10769551 5mm 1 Stück
10121361 6mm 1 Stück
10212501 8mm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 10394191
Marke: RETSCH 02.407.0031
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 0,75mm
Typ Ringsiebe
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) SR200/SR300 Rotorschlagmühlen