Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v1.1
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Dieses Kit enthält vier Röhrchen mit hsp69-Standardsequenz, die für Geräte- und Spektralkalibrierungen verwendet wird
- Dieses Kit enthält vier Röhrchen mit hsp69-Standardsequenz, die für Geräte- und Spektralkalibrierungen verwendet wird
- Dieses Material wird mit den 3730 und 3730XL DNA-Analysatoren verwendet.
- Bei -15 bis -25 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält vier Röhrchen mit hsp69-Standardsequenz, die für Geräte- und Spektralkalibrierungen verwendet wird. Dieses Material wird mit den 3730 und 3730XL DNA-Analysatoren verwendet. Bei -15 bis -25 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Marker oder Farbstoff | ROX, TAMRA™, Rhodamin 110, Rhodamin 6G |
| Produktlinie | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttyp | Sequenzierungsstandards |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Trockeneis |