Learn More
Applied Biosystems™ 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array, 36 cm
Artikelnummer. 15889766 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Array
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15889766 1 Array 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15889766 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4331247
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Jedes Array enthält 48 Kapillaren (36 cm lang)
Dies ist ein Kapillararray für den Applied Biosystems™ 3730 DNA-Analysator. Jedes Array enthält 48 Kapillaren, 36 cm lang. Wird sowohl für die Sequenzierungs- als auch Fragmentanalysenläufe verwendet.
  • Verwendung pro Array: 300 Läufe (mit Reagenzien von Applied Biosystems)
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapillarlänge 36 cm
Inhalt und Lagerung Jedes Array enthält 48 Kapillaren (36 cm lang) für die Verwendung mit dem Applied Biosystems 3730 DNA-Analysator.
Wir garantieren die Leistung der 3730 Kapillar-Arrays für bis zu 300 Läufe und innerhalb eines Jahres nach dem Kauf.
Format Kapillararray
Zur Verwendung mit (Geräte) 3730 DNA-Analysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Anzahl Kapillaren 48 Kapillaren
Produkttyp 3730 DNA-Analysator 48-Kapillar-Array
Menge 1 Array
Versandbedingung Raumtemperatur