Learn More
Corning™ X100 Mikrotestplatten, 384 Well, Polystyrol, schwa rz/klarer Flachboden, unbehandelt, ohne Deckel
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von 20 bis 80 μl
- Entspricht der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den Standardabmessungen
- Die unbehandelte (oder mittelstark bindende) Polystyroloberfläche ist hydrophob und bindet Biomoleküle durch passive Wechselwirkungen
- In erster Linie geeignet für die Immobilisierung großer Moleküle, wie Antikörper, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können
- Unbehandelte Mikrotiterplatten besitzen eine Bindungskapazität von ca. 100 bis 200 ng-lgG/cm²
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Quadratisch, flacher Boden (F-Well) |