Learn More
Corning™ 384-Wells, Mikrotiterplatte mit flachem Boden, nicht bindend beschichtet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15762907 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
15762907 Weiß, Mit durchsichtigem Boden 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 15762907
Marke: Corning™ 3767
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Weiß; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
  • Für Lesegeräte von oben und unten
  • TCT-behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Niedriger Flanschboden für Barcode-Anpassung und Roboterhandhabung
  • 07-201-446, -447, -448, -449 haben schwarze Wände, die eine geringe Hintergrundfluoreszenz und minimale Lichtstreuung ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht-bindend
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Abmessungen (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 14.35 mm (5 x 3.36 x 0.56 Zoll)
Tiefe (metrisch) 11.6 mm
Durchmesser (metrisch) Well Ober-/Unterseite: 3.63/2.82 mm