Learn More
BRAND™ 384-Well-PCR-Platte für die Automatisierung
Artikelnummer. 17861252 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17861252
Marke: BRAND™ 781346
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
384-Well-PCR-Platten sind eine wirtschaftliche Lösung für automatische Analysen mit hohem Durchsatz.
  • Die Dünnwandigkeit ermöglicht eine schnelle Übertragung der vom Cycler angegebenen Temperatur und reduziert so die Zykluszeiten
  • Die stabile Konstruktion der Platten macht sie ideal für die Automatisierung, da sie von Robotersystemen ohne Verdrehen erfasst werden können
  • Zur Minimierung der Verdampfung bei kleinen Probenvolumina von bis zu 2 μl und zur Vermeidung einer Kontamination, werden die Platten mit dem entsprechenden Dichtungsfilm versiegelt
  • Die Reinraumqualität der PCR-Verbrauchsmaterialien, einschließlich der 384-Well PCR-Platten von BRAND™ garantiert zuverlässige Ergebnisse
  • Frei von DNase, DNA, RNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität BIO-CERT™ PCR-Qualität
Format Standard
Beschreibung PCR plate 384-well, PP, 0,03 mL, full skirted, Low Profile, BIO-CERT™ PCR QUALITY, transparent
Array 16 x 24
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Abgeschrägte Ecke bei A24
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR-Cycler, automatischer Cycler
Ausführung des Rahmens Voll
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,03 mL
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Profil Niedriges Profil
Länge (metrisch) 33,5 cm
Breite (metrisch) 20,2 cm
Höhe (metrisch) 18 cm
Fit for Purpose PCR-fähig