Learn More
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 384-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff
Artikelnummer. 15102709
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
58 μl
120 μl
252 μl
Anzahl pro Packung:
100 Mikrotiterplatten
120 Mikroplatten
25 Mikroplatten
60 Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
120 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 15102709
Marke: Thermo Scientific™ 60180P106
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bei allen Standardanwendungen und Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und ein niedriges Hintergrundrauschen.
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 384-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen.
Ideal für:
  • Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
  • Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
  • Probengewinnung und -lagerung
  • Kombinatorische Chemie
  • Flüssigphasen-Assays
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 2 bis 35 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 58 μl
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Packung 25 Mikroplatten
Höhe (metrisch) 14.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.