Learn More
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 384-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff
Beschreibung
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 384-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen.
- Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
- Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
- Probengewinnung und -lagerung
- Kombinatorische Chemie
- Flüssigphasen-Assays
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Breite Kompatibilität mit Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 2 bis 35 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Nicht beschichtet |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 58 μl |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.