Learn More
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 384-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff
Artikelnummer. 15152709
Change view
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
58 μl
120 μl
252 μl
Anzahl pro Packung:
100 Mikrotiterplatten
120 Mikroplatten
25 Mikroplatten
60 Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
120 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well Anzahl pro Packung unitSize
15152709 120 μl 120 Mikroplatten 120 Stück
15102709 58 μl 25 Mikroplatten 25 Stück
15112709 58 μl 100 Mikrotiterplatten -
15132709 252 μl 60 Mikrotiterplatten -
4 options
Artikelnummer. 15152709
Marke: Thermo Scientific™ 60180P138
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bei allen Standardanwendungen und Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und ein niedriges Hintergrundrauschen.
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 384-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Für Temperaturbereiche von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 120 μl
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 120 Packs
Anzahl pro Packung 120 Mikroplatten
Höhe (metrisch) 14,4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.