Learn More
Applied Biosystems™ Plate Septa, 384 well
Artikelnummer. 15889746 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15889746 20 x 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15889746 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4315934
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Jede Packung enthält 20 Septen, ausreichend für 7.680 Proben
Diese sind Septen zur Verwendung mit den 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 und 3100-Avant™ Geräten.
Diese Septen sind für die Verwendung mit den Instrumenten 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 und 3100-Avant™ bestimmt.
Zur Verwendung mit 384
-Well-Plattenbasis und 384-Well-Plattenhalter
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 20 Septen, ausreichend für 7.680 Proben.
Format 384-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) 3100-Avant Genanalysator
Produkttyp Septenplatte
Menge 20 x
Versandbedingung Raumtemperatur