Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit flachen Böden, nicht steril
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestelltDie Anzahl der Wells wird vervierfachtWell-zu-Well-Abstand beträgt 4.5 mmWell-Profil abgerundetes Quadrat
- Nicht-ste
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 15 bis 145 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 152 μl |
| Mehr anzeigen |