Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit flachen Böden, nicht steril
Artikelnummer. p-7075509
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10144481
Marke: Greiner Bio-One 781201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen viele standardmäßige Laborchemikalien wie DMSO. Die Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit flachen Böden sind mit Standardausrüstung und Automatisiksystemen kompatibel.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestelltDie Anzahl der Wells wird vervierfachtWell-zu-Well-Abstand beträgt 4.5 mm
  • Well-Profil abgerundetes Quadrat
  • Nicht-ste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Bindungsart Nicht bindend
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 bis 145 μl
Sterilität Unsteril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 152 μl
Wellform Abgerundet quadratisch
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Menge 100/Karton
Wellfarbe Naturfarben