Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Well-zu-Well-Abstand: 4,5mm
- Niedrige biomolekulare Bindungseigenschaften
- Beständig gegen viele standardmäßige Laborchemikalien wie DMSO
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Zertifiziert | Frei von DNase/RNase und menschlicher DNA |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | Innenpackungen mit je 10 |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Genomisch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 10 bis 130 μl |
| Mehr anzeigen |