Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachem Boden
Artikelnummer. 13017913
Ansicht ändern
Click to view available options
Bindungseigenschaft:
Hohe Bindungskapazität
Keine Bindung
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Anzahl pro Packung:
1
8
10
Packungsgröße:
32 Stück
40 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bindungseigenschaft Deckel Anzahl pro Packung Packungsgröße
13017913 Keine Bindung Mit Deckel 1 32 Stück
10729604 Hohe Bindungskapazität Ohne Deckel 10 40 Stück
10073301 Keine Bindung Mit Deckel 8 32 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13017913 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 781185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    127.47 € / 32 Stück
    Sparen 9.53 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachem Boden sind mit Standardgeräten und automatisierten Systemen kompatibel.
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Nicht-pyrogen
  • Die Anzahl der Wells wird vervierfacht
  • Well-zu-Well-Abstand beträgt 4.5 mm
  • Kompatibel mit Standardgeräten und automatisierten Systemen
  • Well-Profil abge
Serviceplan
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft Keine Bindung
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart Nicht bindend
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 bis 110 μl
Sterilität Steril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 131 μl
Wellform Abgerundet quadratisch
DNase-frei Ja
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 32
Anzahl pro Packung 1
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellfarbe Klar