Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Streptavidin-beschichtetem flachem Boden
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Packungsgröße:
40 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Nach DIN ISO 9001 -Richtlinien hergestellt
- Biotin-Bindungskapazität: >1.5 ng/Well oder >6 pmol/Well
- Fester Boden
- Bei Raumtemperatur lagern
- Mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Streptavidin |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Max. RZB | 4800 x g (Ausschwingrotor) |
| Mehr anzeigen |