Learn More
Greiner Bio-One Small Volume™ HiBase 384-Well Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Material: Polystyrol
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Arbeitsvolumen: 4 μ l – 25 μ l
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Beschreibung | Plattenkonstruktion: HiBase |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Karton | 150 |