Learn More
(3a,5b,7a,24E)-3,7-Dihydroxycholest-24-en-26-säure, TRC
Artikelnummer. 30373400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373400 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45283825MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-chol-9(11)-enic Acid
CAS 24637-46-5
Summenformel C24 H38 O4
Menge 25 mg
Synonym Chol-9(11)-en-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- (9CI), 5β-Chol-9(11)-enic acid, 3α,12α-dihydroxy- (6CI), 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-9(11)-enic acid
InChI-Formel InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h13-19,21,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,21+,23+,24-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3=C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5R,8S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 390.56
Formelmasse 390.277