Learn More
3α-Hydroxyprogesteron, TRC
Artikelnummer. 30394579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394579 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH93904550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3Alpha-Hydroxy Progesterone
CAS 25680-68-6
Summenformel C21 H32 O2
Menge 50 mg
Synonym Pregn-4-en-20-one, 3α-hydroxy- (8CI), (3α)-3-Hydroxypregn-4-en-20-one, 3α-Hydroxy-4-pregnen-20-one
InChI-Formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,15-19,23H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name 1-[(3R,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 316.48
Formelmasse 316.2402