Learn More
(3α)-3-Acetat-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30323966
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323966 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA248180100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R)-Abiraterone Acetate
CAS 2484719-10-8
Summenformel C26 H33 N O2
Menge 100 mg
Synonym (3α)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3α)- (ACI), Abiraterone Acetate 3-alpha-Diastereome, (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21+,23+,24+,25+,26-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC-Name [(3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 391.546
Formelmasse 391.251