Learn More
(3α,5β,6α)-6-Ethyl-3-hydroxy-7-oxo-cholan-24-säure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3alpha,5beta,6alpha)-6-Ethyl-3-hydroxy-7-oxo-cholan-24-oic Acid |
| CAS | 915038-26-5 |
| Summenformel | C26H42O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3alpha-Hydroxy-6alpha-ethyl-7-keto-5beta-cholan-24-oic Acid, 3alpha-Hydroxy-6alpha-ethyl-7-keto-5beta-cholanic Acid, 6alpha-Ethyl-3alpha-hydroxy-7-keto-5beta-cholan-24-oic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23,27H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,25-,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1[C@@H]2C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1=O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (4R)-4-[(3R,5S,6R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-Ethyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.61 |
| Formelmasse | 418.3083 |