Learn More
3Alpha-Hydroxy-Tibolon, TRC
Artikelnummer. 30392369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392369 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30392369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH96425010MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3alpha-Hydroxy Tibolone
CAS 100239-44-9
Summenformel C21 H30 O2
Menge 10 mg
Synonym 19-Norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 7-methyl-, (3α,7α,17α)-, (3α,7α,17α)-7-Methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 3α-Hydroxy tibolone, 3α-Hydroxytibolone, Org 4094
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,15,17-19,22-23H,5-12H2,2-3H3/t13-,15-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC2=C(CC[C@@H](O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
IUPAC-Name (3R,7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-Ethinyl-7,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
Formelmasse 314.2246