missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7037396
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15405305 250 mg 250 Milligramm
15495295 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15405305

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56119.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 32233-40-2 | C8H12O4 | 172.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32233-40-2
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00075234
InChI-Schlüssel VYTZWRCSPHQSFX-GBNDHIKLSA-N
Synonym --corey lactone diol, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl hexahydro-2h-cyclopenta b furan-2-one, --corey lactone, corey lactone diol, --corey diol corey lactone, 3ar,4s,5r,6as---hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 1s,6s,5r,7r-7-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-oxabicyclo 3.3.0 octan-3-one, 3ar,4s,5r,6as-hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta b furan-2-one, l-corey lactone
PubChem CID 2724453
IUPAC-Name (3aR,4S,5R,6aS)-5-Hydroxy-4-(Hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-Hexahydrocyclopenta[b]furan-2-on
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 250 mg
Optische Drehung −44° (c=1.4 in Methanol)
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.