Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Einweg-Tankauskleidungen reduzieren die Reinigungsschritte, die bei wiederverwendbaren Tanks üblich sind.
372.10 € - 834.20 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Außenverpackung | Einzeln verpackt in einer Header-Tasche |
Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17830797
|
Thermo Scientific™
B101459-I |
300 L | 70 x 122 cm (24 x 48 in.) |
498.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17860797
|
Thermo Scientific™
B101460-I |
560 L | 78,7 x 124,5 cm (31 x 49 in.) |
570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17800797
|
Thermo Scientific™
B100373-I |
100 L | 45,7 x 76,2 cm (18 x 30 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17850787
|
Thermo Scientific™
B100363-I |
200 L | 55,9 x 91,4 cm (22 x 36 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17890787
|
Thermo Scientific™
B100364-I |
50 L | 33 x 68,6 cm (13 x 27 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ 3D Tank-Liner-System ohne Bodenablass besteht aus einer Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylen-Folie, einer haltbaren 5.0 ml-Folie, mit für Thermo Scientific™ Trommeln optimierten Abmessungen und gängigen zylindrischen Tanks nach Industriestandard. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
- Minimiert Keime durch Konstruktion unter sterilen cGMP-Bedingungen
- Die bei wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung entfallen, wodurch Kreuzkontaminationsrisiken reduziert und Zykluszeiten verkürzt werden
- Erleichtert die Hydration von pulverförmigen Nährmedien und Puffern und das Sammeln von unsterilen Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Polyethylen | |
Einzeln verpackt in einer Header-Tasche | |
Raumtemperatur | |
0 Anschlüsse | |
Keine Schläuche |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Bestrahlt | |
HyPerforma™ | |
ASI™ 26 |