Learn More
(3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-Tridecatrienoinsäure, TRC
Artikelnummer. 30457074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457074 100 mg -
30453248 50 mg 50 Milligramm
30456252 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT798155100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 462-66-8
Summenformel C16H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
Synonym Farnesylcarboxylic Acid, Homofarnesenic Acid, Homofarnesylic Acid, (E,E)-Homofarnesic Acid, (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecanetrienolic Acid
IUPAC-Name (3E,7E)-4,8,12-Trimethyltrideca-3,7,11-Trienosäure
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC(=O)O)\C)\C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H26O2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16(17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,17,18)/b14-9+,15-11+
Formelmasse 250.1933