Learn More
3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058536
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11364576 250 mg 250 Milligramm
11344576 1 g 1 Gramm
11354576 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11364576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20129.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66304-01-6 | C7H4O3S2 | 200.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66304-01-6
Summenformel C7H4O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 200.226
MDL-Nummer MFCD00132960
InChI-Schlüssel JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3009847
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1$l^{6},2-Benzodithiol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)SS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 102°C to 107°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3335
Beilstein 4180332
Synonym 3h-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide, beaucage reagent, 3h-1,2-benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 dithiol-3-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one, 1,1-dioxide, 1,1-dioxo-1$l^ 6 ,2-benzodithiol-3-one, 3h-1,2-benzodithiol-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one1,1-dioxide, 1??,2-benzodithiole-1,1,3-trione, acmc-1b2sk
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 99%