Learn More
3H-1,2-Dithiol-3-Thion, TRC
Artikelnummer. 30385018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385018 100 mg
30375920 10 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494365100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-25-8
Summenformel C3 H2 S3
Molekulargewicht (g/mol) 134.24
IUPAC-Name Dithial-3-thione
SMILES S=C1SSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Formelmasse 133.9319