Learn More
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Artikelnummer. 11825012 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,22 μm
0,27 μm
0,3 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,6 μm
0,7 μm
0,8 μm
0,9 μm
0,99 μm
1,0 μm
1,6 μm
2,0 μm
3 μm
4 μm
5,0 μm
6 μm
7 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Packungsgröße:
15 Milliliter
30 Stück
50 Stück
80 Stück
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11825012 1,0 μm 15 Milliliter
11894992 0,15 μm 15 Milliliter
11835012 1,6 μm 15 Milliliter
11805002 0,2 μm 15 Milliliter
11815002 0,22 μm 15 Milliliter
11825002 0,27 μm 15 Milliliter
11835002 0,3 μm 15 Milliliter
11845002 0,35 μm 15 Milliliter
11855002 0,4 μm 15 Milliliter
11865002 0,5 μm 15 Milliliter
11875002 0,6 μm 15 Milliliter
11885002 0,7 μm 15 Milliliter
11895002 0,8 μm 15 Milliliter
11805012 0,9 μm 15 Milliliter
11815012 0,99 μm 15 Milliliter
11899722 2,0 μm -
11583253 2,0 μm 50 Stück
11809732 3 μm 15 Milliliter
11593253 3 μm -
11819732 4 μm -
11503263 4 μm 50 Stück
11829732 5,0 μm 15 Milliliter
11839732 6 μm 15 Milliliter
11849732 7 μm 15 Milliliter
11543263 10 μm 15 Milliliter
11543273 100 μm 30 Stück
11859742 100 μm 15 Milliliter
11869732 15 μm 15 Milliliter
11879732 20 μm 15 Milliliter
11563263 20 μm 30 Stück
11889732 25 μm 15 Milliliter
11899732 30 μm 15 Milliliter
11583263 30 μm 30 Stück
11593263 40 μm 80 Stück
11809742 40 μm 15 Milliliter
11819742 50 μm 15 Milliliter
11503273 50 μm 80 Stück
11829742 60 μm 15 Milliliter
11513273 60 μm 80 Stück
11839742 70 μm 15 Milliliter
11523273 70 μm 80 Stück
11849742 80 μm 15 Milliliter
11533273 80 μm 30 Stück
11884992 0,1 μm 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Artikelnummer. 11825012 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3K1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 €
    374.72 € / 15 Milliliter
    Sparen 5.28 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Partikelzählstandards der Duke-Standards 3K/4K-Serie von Thermo Scientific™ sind Partikelzählstandards für die Validierung von Partikelzählgeräten.
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
Eigenschaften:
  • Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in luftgestützten oder flüssigen Partikeldispersionssystemen
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
  • Dies sorgt für eine genaue Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
  • Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 1 x 109/mL
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel für die Zählkontrolle
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen <3%
Stabilität Produkt stabil für mindestens 12 Monate
Durchmesser (metrisch) 1,0 μm