Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Artikelnummer. 11865002 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 11865002 | 0,5 μm | 15 Milliliter |
| 11825012 | 1,0 μm | 15 Milliliter |
| 11894992 | 0,15 μm | 15 Milliliter |
| 11835012 | 1,6 μm | 15 Milliliter |
| 11805002 | 0,2 μm | 15 Milliliter |
| 11815002 | 0,22 μm | 15 Milliliter |
| 11825002 | 0,27 μm | 15 Milliliter |
| 11835002 | 0,3 μm | 15 Milliliter |
| 11845002 | 0,35 μm | 15 Milliliter |
| 11855002 | 0,4 μm | 15 Milliliter |
| 11875002 | 0,6 μm | 15 Milliliter |
| 11885002 | 0,7 μm | 15 Milliliter |
| 11895002 | 0,8 μm | 15 Milliliter |
| 11805012 | 0,9 μm | 15 Milliliter |
| 11815012 | 0,99 μm | 15 Milliliter |
| 11583253 | 2,0 μm | 50 Stück |
| 11899722 | 2,0 μm | - |
| 11593253 | 3 μm | - |
| 11809732 | 3 μm | 15 Milliliter |
| 11819732 | 4 μm | - |
| 11503263 | 4 μm | 50 Stück |
| 11829732 | 5,0 μm | 15 Milliliter |
| 11839732 | 6 μm | 15 Milliliter |
| 11849732 | 7 μm | 15 Milliliter |
| 11543263 | 10 μm | 15 Milliliter |
| 11543273 | 100 μm | 30 Stück |
| 11859742 | 100 μm | 15 Milliliter |
| 11869732 | 15 μm | 15 Milliliter |
| 11879732 | 20 μm | 15 Milliliter |
| 11563263 | 20 μm | 30 Stück |
| 11889732 | 25 μm | 15 Milliliter |
| 11899732 | 30 μm | 15 Milliliter |
| 11583263 | 30 μm | 30 Stück |
| 11809742 | 40 μm | 15 Milliliter |
| 11593263 | 40 μm | 80 Stück |
| 11819742 | 50 μm | 15 Milliliter |
| 11503273 | 50 μm | 80 Stück |
| 11829742 | 60 μm | 15 Milliliter |
| 11513273 | 60 μm | 80 Stück |
| 11839742 | 70 μm | 15 Milliliter |
| 11523273 | 70 μm | 80 Stück |
| 11849742 | 80 μm | 15 Milliliter |
| 11533273 | 80 μm | 30 Stück |
| 11884992 | 0,1 μm | 15 Milliliter |
-
407.06 €
321.35 € / 15 Milliliter
Sparen 85.71 €
21% Rabatt
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivelse
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
- Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in luftgestützten oder flüssigen Partikeldispersionssystemen
- Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
- Dies sorgt für eine genaue Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
- Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
Tekniske data
Tekniske data
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 1 x 109/mL |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Inhalt | Polymerpartikel in Wasser |
| Beschreibung | NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Partikel für die Zählkontrolle |
| Enthält | Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 15 ml |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Größenverteilungen | <3% |
| Stabilität | Produkt stabil für mindestens 12 Monate |
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 μm |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.