Learn More
3M™ Schutzoverall 4540+, mit Kapuze
Artikelnummer. 11933794
Change view
Click to view available options
Größe:
S
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11933794 3XL 20 Stück
11903794 L 20 Stück
11993784 S 20 Stück
12662595 XL 20 Stück
12672595 2XL 20 Stück
11943794 4XL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11933794 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100041597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Overall besteht aus einem laminierten, hochwertigen Zweikomponenten-Vliesstoff und verfügt über ein atmungsaktives, dreieckiges SMMMS-Rückenteil für mehr Tragekomfort. Das weiche und leichte Material bietet eine ideale Barriere gegen gefährliche Partikel und begrenzte Flüssigkeitsspritzer.
  • Ideale Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte Spritzer flüssiger Chemikalien (CE Typ 5/6)
  • Weiches und leichtes, extrem fusselfreies, laminiertes mikroporöses Material, das sich fließend um den Körper legt und die Bewegungsfreiheit fördert.
  • 3-teilige Haube, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen zur Reduzierung des Risikos freiliegender Haut
  • Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universaloveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen, Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Staub, Flüssig
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität ANSI 101-1996
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie III Typ 5/6, EN 13034, EN-iso 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beschreibung Weißer polypropylen-/polyethylenbeschichteter Anzug, blauschwarzer SMMMS Polypropylenbereich, Reißverschluss mit Nylon-auf-Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Latexfrei Nein
Modell 4540+
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 49 bis 52 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 35 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 54 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 124.46 bis 132.08 cm
Größe (metrisch) Innennaht 88.9 cm
Größe (metrisch) Taille 137.16 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pestizid-, Asbest- und Bleisanierung, Kraftwerke, Metallverarbeitung, Reinigung, Instandhaltung, allgemeine Industrie, Isolierung, Lebensmittelverarbeitung, Pharmazeutische Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 6.33 bis 6.5 ft.
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm