Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4565-Serie
Artikelnummer. 11927864
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
L
XL
Größe 2X
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11927864 Mittel 20 Stück
13473336 L 20 Stück
12682595 XL 20 Stück
12692595 Größe 2X -
13453486 3XL 20 Stück
11987864 4XL 20 Stück
14820992 Klein 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 11927864 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100256062
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Der 3M™ Schutzoverall 4565 ist eine Einweg-Arbeitsschutzkleidungaus einem hochwertigen Verbundmaterial. Mit verschweißten Nähten, die Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, gefährlichem Staub und bestimmten biologischen Kontaminanten bieten.
  • Der Typ 4/5/6 Overall bietet eine sehr gute Barriere gegen gefährliche Partikel und begrenzt gegen Spritzer und Sprühen von Flüssigkeit
  • Hergestellt aus Bikomponent-Vliesstoff mit extrem fusselarmem PE-Laminat für eine spürbar bequeme Trageform
  • 3-teilige Kapuze, 2-Weg-Reißverschluss und Windschutzlasche mit versiegelbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen zur Reduzierung des Risikos von freiliegender Haut
  • Verschweißte Nähte am gesamten Anzug sorgen für mehr Halt und Stabilität und reduzieren das Risiko von Reißen und freiliegender Haut
  • Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln bis Klasse 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Mittel
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Beschreibung Polyethylen- und Polyester/Polyethylen-Laminatanzug, Metall/Nylon/Polyester-Flechtreißverschluss, Neopren-Gummielastisch, Polyester/Baumwollfaden, Polyestermanschetten, Polypropylen-Rotband
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 bis 39 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 30 Zoll
Größe (angloamerikanisch) Taille 50 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 91.44 bis 99.06 cm
Größe (metrisch) Innennaht 76,2 cm
Größe (metrisch) Taille 127 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spritzlackierung, industrielle und pharmazeutische Herstellung, Asbestprüfung und -handhabung sowie Gesundheitswesen
Höhe (angloamerikanisch) 5.5 bis 5.75 ft.
Höhe (metrisch) 167 bis 176 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)