Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4565-Serie
Artikelnummer. 13473336
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
L
XL
Größe 2X
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 13473336
Marke: 3M™ 7000034773
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Der 3M™ Schutzoverall 4565 ist eine Einweg-Arbeitsschutzkleidungaus einem hochwertigen Verbundmaterial. Mit verschweißten Nähten, die Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, gefährlichem Staub und bestimmten biologischen Kontaminanten bieten.
  • Der Typ 4/5/6 Overall bietet eine sehr gute Barriere gegen gefährliche Partikel und begrenzt gegen Spritzer und Sprühen von Flüssigkeit
  • Hergestellt aus Bikomponent-Vliesstoff mit extrem fusselarmem PE-Laminat für eine spürbar bequeme Trageform
  • 3-teilige Kapuze, 2-Weg-Reißverschluss und Windschutzlasche mit versiegelbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen zur Reduzierung des Risikos von freiliegender Haut
  • Verschweißte Nähte am gesamten Anzug sorgen für mehr Halt und Stabilität und reduzieren das Risiko von Reißen und freiliegender Haut
  • Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln bis Klasse 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Gestrickt
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Beschreibung Polyethylen- und Polyester/Polyethylen-Laminatanzug, Metall/Nylon/Polyester-Flechtreißverschluss, Neopren-Gummielastisch, Polyester/Baumwollfaden, Polyestermanschetten, Polypropylen-Rotband
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 bis 43 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 32 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 51 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 99,06 bis 109,22 cm
Größe (metrisch) Innennaht 81,28 cm
Größe (metrisch) Taille 129,54 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spritzlackierung, industrielle und pharmazeutische Herstellung, Asbestprüfung und -handhabung sowie Gesundheitswesen
Höhe (angloamerikanisch) 5,75 bis 6 ft.
Höhe (metrisch) 174 bis 181 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)