Learn More
3M™ Einweg-Schutzkittel für Labore, Serie 4440
Artikelnummer. 15759847
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15759847 M 50 Stück
15895111 XL 50 Stück
15805121 2XL 50 Stück
15769847 4XL 50 Stück
12991335 S 50 Stück
15885111 L 50 Stück
15815121 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15759847 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089709
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine Barriere gegen ungefährliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer bei leichten Anwendungen.
  • Atmungsaktives, leichtes Material.
  • Konzipiert für leichte Anwendungen.
  • Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer.
  • Reißverschluss.
  • Antistatisch behandelt.
  • Gestrickte Bündchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Modell Gehäuse 4440-M
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 32 bis 36 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 81 bis 91 cm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Catering, Reinräume, Elektronikfertigung, Allgemeine Wartungsarbeiten, Labore
Gewicht (angloamerikanisch) 1,93 oz.
Bauweise Mikroporöses Verbundmaterial