Learn More
3M™ Disposable Protective Lab Coat, Series 4440
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes. The 3M Disposable Protective Lab Coat is anti-static treated and can be used in light duty applications.
Marke:  3M™ 7000089695
Artikelnummer. 12901345
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Breathable, lightweight material
  • Designed for light duty applications
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes
  • Zip fastener
  • Anti-static treated
  • Knitted cuffs