Learn More
3M KCl-Elektrolytlösung
Beschreibung
- Hilft bei sich mit der Zeit ändernden Pufferwerten
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 3 M |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KCl-Elektrode |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 ml |
| Lösungstyp | Elektrolyt |