Learn More
3M™ Akku-Packs für PAPR TR-300 und TR-600
Artikelnummer. 15549305
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Versaflo PAPR der Serie TR-300
Versaflo PAPR der Serie TR-600
Farbe:
Blau, grau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Akkulaufzeit:
4 bis 6 Stunden
8 bis 18 h
8 to 12 hr.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Farbe unitSize Akkulaufzeit
15549305 Versaflo PAPR der Serie TR-600 Blau, grau 1 Stück -
11793896 Versaflo PAPR der Serie TR-300 Schwarz - 4 bis 6 Stunden
11703906 Versaflo PAPR der Serie TR-300 Schwarz 1 Stück 8 to 12 hr.
15589255 Versaflo PAPR der Serie TR-600 Blau, grau 1 Stück 8 bis 18 h
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15549305 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000144501
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verschiedene Batterien zum Betrieb von PAPR-Systemen
  • Akku-Packs
  • Lithium-Ionen
  • Lange Betriebsdauer für Filter und Kartuschen
Bei der Anwendung von Akku-Packs sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen zu beachten.
Compliance
NIOSH-zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp Lithium-Ionen
Farbe Blau, grau
Produkttyp Batteriesatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stromversorgung für PAPR-Systeme
Zur Verwendung mit (Geräte) Versaflo PAPR der Serie TR-600
Modell TR-630
Aufladezeit < 3 Std.
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lbs.
Gewicht (metrisch) 0.918 kg